missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methylpyrrolidin-3-ol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylpyrrolidin-3-ol |
| Mængde | 10 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H11NO/c1-4-2-5(7)3-6-4/h4-7H,2-3H2,1H3 |
| Formel vægt | 101.0841 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?