missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methylpyrimidin, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylpyrimidine |
| CAS | 2036-41-1 |
| Molekylær formel | C5 H6 N2 |
| Mængde | 2 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6N2/c1-5-2-6-4-7-3-5/h2-4H,1H3 |
| SMIL | Cc1cncnc1 |
| IUPAC navn | 5-methylpyrimidin |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.11 |
| Formel vægt | 94.0531 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?