Få mere at vide
5-Methylpyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15264844 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15264844 1 g Glass bottle 1g
15254844 250 mg Glass bottle 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15264844 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450730010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 2036-41-1
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.12
MDL nummer MFCD00047386
InChI nøgle TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
PubChem CID 74859
IUPAC navn 5-methylpyrimidine
SMIL CC1=CN=CN=C1
Specifications
Kemisk navn eller materiale 5-Methylpyrimidine
Smeltepunkt 33°C to 37°C
Kogepunkt 152°C to 154°C
Flammepunkt 52°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 94.11
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 5-Methylpyrimidine
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Hazard Statement
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.