Få mere at vide
5-Methylpyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15254844 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
15254844 250 mg Glass bottle 250mg
15264844 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15254844 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 450732500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 2036-41-1
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.12
MDL nummer MFCD00047386
InChI nøgle TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
PubChem CID 74859
IUPAC navn 5-methylpyrimidine
SMIL CC1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylpyrimidine
Smeltepunkt 33°C to 37°C
Kogepunkt 152°C to 154°C
Flammepunkt 52°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble
Formel vægt 94.11
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methylpyrimidine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H228-Brandfarligt fast stof.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.