Få mere at vide
5-Methylpyrimidine, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11355435
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11355435 250 mg 250mg
11345435 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11355435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L19638.MD
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2036-41-1
Molekylær formel C5H6N2
Molekylvægt (g/mol) 94.12
MDL nummer MFCD00047386
InChI nøgle TWGNOYAGHYUFFR-UHFFFAOYSA-N
Synonym pyrimidine, 5-methyl, 5-methyl-pyrimidine, pyrimidine, 5-methyl-6ci,7ci,8ci,9ci, 5-methyl-pyrimidin, pubchem7207, rarechem am la 0031, 5-methyl-1,3-diazine, acmc-1cnd2, 5-methylpyrimidine, 5-methylpyrimidine, 97+%
PubChem CID 74859
IUPAC navn 5-methylpyrimidine
SMIL CC1=CN=CN=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylpyrimidine
Smeltepunkt 29°C to 31°C
Kogepunkt 152°C to 154°C
Flammepunkt 53°C (127°F)
Mængde 250 mg
FN nummer UN1325
Beilstein 105684
Formel vægt 94.12
Procent renhed ≥97%