Få mere at vide
5-Methylpyridine-3-boronic acid, 98%
Artikelnummer. 15489667
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15489667 250 mg 250mg
15479667 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15489667 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52891.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 173999-18-3 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 173999-18-3
Molekylær formel C6H8BNO2
Molekylvægt (g/mol) 136.945
MDL nummer MFCD03428528
InChI nøgle REONQWGHSQHTAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylpyridine-3-boronic acid, 5-methyl-3-pyridineboronic acid, 5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-methylpyridine-3-boronicacid, 5-methyl-3-pyridyl boronic acid, 5-methyl-3-pyridinyl boronic acid, pubchem17082, 3-borono-5-methylpyridine, acmc-209e7n
PubChem CID 2762708
IUPAC navn (5-methylpyridin-3-yl)boronsyre
SMIL B(C1=CC(=CN=C1)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylpyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt >300°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 136.95
Procent renhed 98%