Få mere at vide
5-Methylpyridine-3-boronic acid, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15224338 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15224338 250 mg 250mg
15214338 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15224338 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 454272500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 173999-18-3
Molekylær formel C6H8BNO2
Molekylvægt (g/mol) 136.95
InChI nøgle REONQWGHSQHTAC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylpyridine-3-boronic acid, 5-methyl-3-pyridineboronic acid, 5-methylpyridin-3-yl boronic acid, 5-methylpyridin-3-yl-3-boronic acid, 5-methylpyridine-3-boronicacid, 5-methyl-3-pyridyl boronic acid, 5-methyl-3-pyridinyl boronic acid, pubchem17082, 3-borono-5-methylpyridine, acmc-209e7n
PubChem CID 2762708
IUPAC navn (5-methylpyridin-3-yl)boronic acid
SMIL B(C1=CC(=CN=C1)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylpyridine-3-boronic acid
Smeltepunkt 300.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (HPLC)
Mængde 250 mg
Formel vægt 136.95
Procent renhed 95%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methylpyridine-3-boronic acid, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.