Få mere at vide
5-methylpyridin-2-carbonitril,≥ 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15441809
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15441809 25 g 25g
15421809 1 g 1g
15431809 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15441809 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64539.14
Request Bulk or Custom Format
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 1620-77-5 | C7H6N2 | 118.14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1620-77-5
Molekylær formel C7H6N2
Molekylvægt (g/mol) 118.14
MDL nummer MFCD06200830
InChI nøgle LIEQVZZZYLHNRH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-cyano-5-methylpyridine, 5-methylpicolinonitrile, 5-methyl-pyridine-2-carbonitrile, 5-methyl-2-pyridinecarbonitrile, 6-cyano-3-picoline, 2-pyridinecarbonitrile, 5-methyl, 2-cyano-5-methylpyridine 2-cyano-5-picoline, 5-methypicolinonitrile, pubchem12978, 5-methyl picolinonitrile
PubChem CID 74183
IUPAC navn 5-methylpyridin-2-carbonitril
SMIL CC1=CC=C(N=C1)C#N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylpyridine-2-carbonitrile
Smeltepunkt 72°C to 75°C
Mængde 25 g
FN nummer UN3439
Beilstein 111125
Formel vægt 118.14
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Fast stof