Få mere at vide
5-methylpyridin-2-boronsyre, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459257
Skift visning
Mængde:
250 mg
Pakningsstørrelse:
250mg
Artikelnummer. Mængde unitSize
15459257 250 mg 250mg
1 options
Artikelnummer. 15459257 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52517.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 372963-49-0 | C6H8BNO2 | 136.945 g/mol
5-Methylpyridin-2-boronsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Methylpyridin-2-boronsyre anvendes som et organisk kemisk syntesemellemprodukt
.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylpyridine-2-boronic acid
CAS 372963-49-0
Smeltepunkt 86°C to 90°C
Molekylær formel C6H8BNO2
MDL nummer MFCD00674179
Mængde 250 mg
Synonym 5-methylpyridine-2-boronic acid, 5-methylpyridin-2-yl boronic acid, 5-methyl-2-pyridineboronic acid, 5-picoline-2-boronic acid, boronic acid, 5-methyl-2-pyridinyl, 5-methyl-2-pyridinyl-boronic acid, pubchem6938, acmc-209is4, 5-methyl-2-pyridyl boronic acid, 5-methyl-2-pyridinyl boronic acid
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
InChI nøgle VDRIXWWGBDNWCM-UHFFFAOYSA-N
SMIL B(C1=NC=C(C=C1)C)(O)O
IUPAC navn (5-methylpyridin-2-yl)boronsyre
Molekylvægt (g/mol) 136.945
PubChem CID 2762743
Formel vægt 136.95
Procent renhed 95%