Få mere at vide
5-Methylpyridin-2-one Pirfenidone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylpyridin-2-one Pirfenidone |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C18H16N2O2/c1-13-3-9-17(21)19(11-13)15-5-7-16(8-6-15)20-12-14(2)4-10-18(20)22/h3-12H,1-2H3 |
| Formel vægt | 292.1212 |