Få mere at vide
5-methylpyrazin-2-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10728645
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
Pakningsstørrelse:
10g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10728645 25 g 25g
10691416 5 g 5g
10144272 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10728645 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. SB01107EB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Kemiske identifikatorer
CAS 5521-55-1
Molekylær formel C6H6N2O2
Molekylvægt (g/mol) 138.126
MDL nummer MFCD00068241
InChI nøgle RBYJWCRKFLGNDB-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methyl-2-pyrazinecarboxylic acid, 2-methylpyrazine-5-carboxylic acid, pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl, unii-b861rs5nhi, 5-methylpyrazinecarboxylic acid, 5-methyl pyrazine-2-carboxylic acid, 5-methyl-pyrazine-2-carboxylic acid, 2-carboxy-5-methylpyrazine, 2-methyl-5-pyrazinoic acid, b861rs5nhi
PubChem CID 122831
IUPAC navn 5-methylpyrazin-2-carboxylsyre
SMIL CC1=NC=C(N=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid
CAS min % 97.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 25 g
Formel vægt 138.13
Procent renhed 97%