Få mere at vide
5-Methylpyrazin-2-ylamine, 97%, Thermo Scientific™
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylpyrazin-2-ylamine |
| CAS min % | 97.0 |
| Analyseprocentområde | 97% |
| Emballage | Amber Glass Bottle |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 109.13 |
| Procent renhed | 97% |