missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methylpiperidin-2-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylpiperidin-2-one |
| CAS | 3298-16-6 |
| Molekylær formel | C6H11NO |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 5-Methyl-2-piperidinone, 5-Methyl-2-piperidone |
| InChI formel | InChI=1S/C6H11NO/c1-5-2-3-6(8)7-4-5/h5H,2-4H2,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | O=C1NCC(C)CC1 |
| IUPAC navn | 5-methylpiperidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 113.16 |
| Formel vægt | 113.08 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?