Få mere at vide
5-Methylphenazin-5-ium methyl sulfate, 97%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30966971
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
1g
250mg
25g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30966971 5 g 5g
30965771 1 g 1g
30950997 250 mg 250mg
30957841 25 g 25g
30951033 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 30966971 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD1474085g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylphenazin-5-ium methyl sulfate
CAS 299-11-6
Molekylær formel C14H14N2O4S
MDL nummer MFCD00011923
Mængde 5 g
SMIL C[N+]1=C2C=CC=CC2=NC3=C1C=CC=C3.O=S(OC)([O-])=O
Molekylvægt (g/mol) 306.34
Procent renhed 97%