Få mere at vide
5-Methyloctanoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methyloctanoic Acid |
| CAS | 60218-42-0 |
| Molekylær formel | C9 H18 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-methyl-Octanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-8(2)6-4-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11) |
| SMIL | CCCC(C)CCCC(=O)O |
| IUPAC navn | 5-methyloctanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 158.238 |
| Formel vægt | 158.131 |