missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methyloctanoic Acid, TRC

Artikelnummer. 30473634
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30473634 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30473634 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM09922010MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methyloctanoic Acid
CAS 60218-42-0
Molekylær formel C9 H18 O2
Mængde 10 mg
Synonym 5-methyl-Octanoic Acid
InChI formel InChI=1S/C9H18O2/c1-3-5-8(2)6-4-7-9(10)11/h8H,3-7H2,1-2H3,(H,10,11)
SMIL CCCC(C)CCCC(=O)O
IUPAC navn 5-methyloctanoic acid
Molekylvægt (g/mol) 158.238
Formel vægt 158.131
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.