Få mere at vide
5-Methylnicotinic acid, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15236038 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15236038 1 g 1g
15246038 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15236038 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 453670010
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 3222-49-9
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.14
InChI nøgle DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylnicotinic acid, 5-methyl-nicotinic acid, 5-methyl nicotinic acid, 5-methylnicotic acid, 5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyinicotinic acid, pubchem11961, 5-methyl nicotinic aicd, acmc-1afvp
PubChem CID 256208
IUPAC navn 5-methylpyridine-3-carboxylic acid
SMIL CC1=CN=CC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylnicotinic acid
Smeltepunkt 211.0°C to 213.0°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 137.14
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methylnicotinic acid, 97%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P362-Alt tilsmudset tøj tages af.