Få mere at vide
5-Methylnicotinic acid, 97%
Artikelnummer. 11359135
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11359135 5 g 5g
11369135 250 mg 250mg
11349135 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11359135 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L16370.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 3222-49-9 | C7H7NO2 | 137.138 g/mol
5-Methylnikotinsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk syntese, lægemidler og agrokemikalier.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Methylnikotinsyre er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der anvendes i organisk
syntese, farmaceutiske produkter og agrokemikalier.
Opløselighed Svagt opløselig (0,083
g/L ved 25 °C).
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3222-49-9
Molekylær formel C7H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 137.138
MDL nummer MFCD00829036
InChI nøgle DJDHHXDFKSLEQY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylnicotinic acid, 5-methyl-nicotinic acid, 5-methyl nicotinic acid, 5-methylnicotic acid, 5-methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 3-pyridinecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyinicotinic acid, pubchem11961, 5-methyl nicotinic aicd, acmc-1afvp
PubChem CID 256208
IUPAC navn 5-methylpyridin-3-carboxylsyre
SMIL CC1=CN=CC(=C1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylnicotinic acid
Smeltepunkt 210°C to 215°C
Mængde 5 g
Beilstein 112288
Opløselighedsinformation Sparingly soluble (0.083g/L at 25°C).
Formel vægt 137.14
Procent renhed 97%