Få mere at vide
5-methylnikotinamid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11329565
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11329565 1 g 1g
11339565 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11329565 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L18970.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 70-57-5 | C7H8N2O | 136.154 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 70-57-5
Molekylær formel C7H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 136.154
MDL nummer MFCD05664041
InChI nøgle BCCUXBGEPLKSEX-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 65560
IUPAC navn 5-methylpyridin-3-carboxamid
SMIL CC1=CN=CC(=C1)C(=O)N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylnicotinamide
Smeltepunkt 166°C to 168°C
Mængde 1 g
Beilstein 4962976
Synonym 5-methylnicotinamide, nicotinamide, 5-methyl, 5-methyl-3-pyridinecarboxamide, 3-pyridinecarboxamide, 5-methyl-9ci, 5-methyl nicotinamide, 3-pyridinecarboxamide,5-methyl, 3-pyridinecarboxamide, 5-methyl
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97%