Få mere at vide
5-Methylisoxazole-4-carboxylsyre, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid |
| CAS | 42831-50-5 |
| Molekylær formel | C5 H5 N O3 |
| Mængde | 1 g |
| Synonym | 5-Methylisoxazole-4-carboxylic Acid, Leflunomide Imp. D (EP) |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-4(5(7)8)2-6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | Cc1oncc1C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-methyl-1,2-oxazol-4-carboxylsyre |
| Molekylvægt (g/mol) | 127.1 |
| Formel vægt | 127.0269 |