Få mere at vide
5-Methylisoxazole-3-carboxyl-d4 syre methylester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid Methyl Ester |
| CAS | 2517728-88-8 |
| Molekylær formel | C6H3D4NO3 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | 5-(Methyl-d3)-3-isoxazole-4-d-carboxylic Acid Methyl Ester, 3-Carboxy-5-methylisoxazole-d4 Methyl Ester, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic-d4 Acid Methyl Ester, Premnazole |
| InChI formel | InChI=1S/C6H7NO3/c1-4-3-5(7-10-4)6(8)9-2/h3H,1-2H3/i1D3,3D |
| SMIL | [2H]C1=C(C([2H])([2H])[2H])ON=C1C(OC)=O |
| IUPAC navn | Methyl 5-(Methyl-D3)Isoxazol-3-Carboxylat-4-D |
| Molekylvægt (g/mol) | 145.15 |
| Formel vægt | 145.07 |