missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid (>90%), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylisoxazole-3-carboxylic-d4 Acid |
| CAS | 1267623-84-6 |
| Molekylær formel | C5HD4NO3 |
| Mængde | 10 mg |
| Synonym | 5-(Methyl-d3)-3-isoxazole-4-d-carboxylic Acid, 3-Carboxy-5-methylisoxazole-d4, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic-d4 Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)/i1D3,2D |
| SMIL | [2H]c1c(noc1C([2H])([2H])[2H])C(=O)O |
| IUPAC navn | 4-deuterio-5-(trideuteriomethyl)-1,2-oxazole-3-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 131.12 |
| Formel vægt | 131.0521 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?