Få mere at vide
5-Methylisoxazol-3-carboxylsyre, TRC
Artikelnummer. 30483716
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30483716 25 g
1 options
Artikelnummer. 30483716 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM31495025G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylisoxazole-3-carboxylic Acid
CAS 3405-77-4
Molekylær formel C5H5NO3
Mængde 25 g
Synonym 3-Carboxy-5-methylisoxazole, 5-Methyl-1,2-oxazole-3-carboxylic Acid, 5-Methyl-3-isoxazolecarboxylic Acid
InChI formel InChI=1S/C5H5NO3/c1-3-2-4(5(7)8)6-9-3/h2H,1H3,(H,7,8)
SMIL Cc1onc(c1)C(=O)O
IUPAC navn 5-methyl-1,2-oxazol-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 127.1
Formel vægt 127.0269