Få mere at vide
5-Methylisoxazol-3-carboxylsyre, 98+%
Artikelnummer. 11388516
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11388516 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11388516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17577.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3405-77-4 | C5H5NO3 | 127,099 g/mol
Det er en reaktant til Click/aza-Michael eller Click/oligomere alkylcarbodiimid-esterificeringsreaktioner, fremstilling af aminopyrazolamidderivater som Raf-kinaseinhibitorer i melanomceller og fremstilling af trifluormethoxyphenyl(thiazolyl)pyrroler og andre heterocykliske polyfunktionaliserede pyrrolkæder, der bærer pyrroler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er en reaktant
til Click/aza-Michael eller Click/oligomere alkylcarbodiimid-esterificeringsreaktioner, fremstilling af aminopyrazolamidderivater som Raf-kinaseinhibitorer i melanomceller og fremstilling af trifluormethoxyphenyl(thiazolyl)pyrroler og andre heterocykliske kædebærende polyfunktionaliserede pyrroler.
Bemærkninger
Opbevares ved stuetemperatur. Holdes væk fra stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3405-77-4
Molekylær formel C5H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 127.099
MDL nummer MFCD01318162
InChI nøgle BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid, 5-methylisoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-methyl, isoxazole acid, pubchem15552, ksc224c5p
PubChem CID 76947
IUPAC navn 5-methyl-1,2-oxazol-3-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=NO1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
Smeltepunkt 171 °C til 173 °C
Mængde 5 g
Beilstein 114094
Formel vægt 127.1
Procent renhed ≥98%