Få mere at vide
5-methylisoxazol-3-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10252732
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Ravglasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10252732 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10212782 10 g Ravglasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10252732 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10401DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 3405-77-4
Molekylær formel C5H5NO3
Molekylvægt (g/mol) 127.099
MDL nummer MFCD01318162
InChI nøgle BNMPIJWVMVNSRD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carboxylic acid, 5-methylisoxazole-3-carboxylicacid, 3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarboxylic acid, 5-methyl-isoxazole-3-carboxylic acid, 3-carboxy-5-methylisoxazole, 3-isoxazolecarboxylicacid, 5-methyl, isoxazole acid, pubchem15552, ksc224c5p
PubChem CID 76947
IUPAC navn 5-methyl-1,2-oxazol-3-carboxylsyre
SMIL CC1=CC(=NO1)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylisoxazole-3-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 127.1
Procent renhed 97%