Få mere at vide
5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11410250
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11410250 1 g 1g
11420250 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11410250 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H50693.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
CAS: 39499-34-8 | Molecular Formula: C5H4ClNO2 | Molecular Weight: 145.54 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 39499-34-8
Molekylær formel C5H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 145.54
MDL nummer MFCD00085127
InChI nøgle XMVNMWDLOGSUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-3-carbonyl chloride, acmc-209j5v, 5-methyl-3-isoxazoyl chloride, 5-methylisoxazole carbonyl chloride, 5-methylisoxazol-3-ylcarbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl isoxazole-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2736894
IUPAC navn 5-methyl-1,2-oxazol-3-carbonylchlorid
SMIL CC1=CC(=NO1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
Mængde 1 g
FN nummer UN3265
Følsomhed Fugtfølsom
Formel vægt 145.55
Procent renhed 98%