Få mere at vide
5-methylisoxazol-3-carbonylchlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10753043
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10753043 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10496842 10 g Ravfarvet glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10753043 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10402DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 39499-34-8
Molekylær formel C5H4ClNO2
Molekylvægt (g/mol) 145.54
MDL nummer MFCD00085127
InChI nøgle XMVNMWDLOGSUSM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazole-3-carbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl, 5-methyl-3-isoxazolecarbonyl chloride, 5-methyl-isoxazole-3-carbonyl chloride, acmc-209j5v, 5-methyl-3-isoxazoyl chloride, 5-methylisoxazole carbonyl chloride, 5-methylisoxazol-3-ylcarbonyl chloride, 3-isoxazolecarbonylchloride, 5-methyl, 5-methyl isoxazole-3-carbonyl chloride
PubChem CID 2736894
IUPAC navn 5-methyl-1,2-oxazol-3-carbonylchlorid
SMIL CC1=CC(=NO1)C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylisoxazole-3-carbonyl chloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 145.54
Procent renhed 97%