Få mere at vide
(5-methylisoxazol-3-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10499644
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10499644 10 g 10g
10222732 1 g 1g
10167384 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10499644 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC10409EA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 23-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 35166-33-7
Molekylær formel C5H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 113.12
MDL nummer MFCD00085129
InChI nøgle MDYHWQQHEWDJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-methyl-3-isoxazolemethanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl-methanol, 5-methylisoxazole-3-methanol, 5-methyl-3-isoxazolyl methanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-methyl
PubChem CID 2736567
IUPAC navn (5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanol
SMIL CC1=CC(CO)=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Methylisoxazol-3-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 10 g
Formel vægt 113.12
Procent renhed 97%