Få mere at vide
(5-methylisoxazol-3-yl)methanol, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10167384
Mængde:
1 g
5 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
1g
5g
Artikelnummer. 10167384
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC10409DE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 35166-33-7
Molekylær formel C5H7NO2
Molekylvægt (g/mol) 113.12
MDL nummer MFCD00085129
InChI nøgle MDYHWQQHEWDJKR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylisoxazol-3-yl methanol, 3-hydroxymethyl-5-methylisoxazole, 5-methyl-1,2-oxazol-3-yl methanol, 5-methyl-3-isoxazolemethanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl-methanol, 5-methylisoxazole-3-methanol, 5-methyl-3-isoxazolyl methanol, 5-methyl-isoxazol-3-yl methanol, 3-isoxazolemethanol, 5-methyl
PubChem CID 2736567
IUPAC navn (5-methyl-1,2-oxazol-3-yl)methanol
SMIL CC1=CC(CO)=NO1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (5-Methylisoxazol-3-yl)methanol
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Mængde 5 g
Formel vægt 113.12
Procent renhed 97%