Få mere at vide
5-Methylindoline-2,3-dione, 98%, BLD Pharm™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylindoline-2,3-dione |
| CAS | 608-05-9 |
| Molekylær formel | C9H7NO2 |
| MDL nummer | MFCD00005721 |
| Mængde | 25 g |
| SMIL | O=C1NC2=C(C=C(C)C=C2)C1=O |
| Molekylvægt (g/mol) | 161.16 |
| Procent renhed | 98% |