Få mere at vide
5-Methylindole, 99%
Artikelnummer. 11387036
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11387036 5 g 5g
11377036 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11387036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L06893.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 614-96-0 | C9H9N | 131.178 g/mol
5-Methylindol anvendes som reaktant til fremstilling af farmaceutisk aktive 2-oxo-1-pyrrolidinanaloger, potentielle anticancer immunmodulatorer, IL2-inducerbar T-celle kinase (ITK ) inhibitorer og CRTh2-antagonister.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-Methylindol anvendes som reaktant til fremstilling af farmaceutisk aktive 2
-oxo-1-pyrrolidinanaloger, potentielle anticancer immunomodulatorer, IL2-inducerbar T-celle kinase (ITK ) inhibitorer og CRTh2-antagonister.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Uforeneligt med oxidationsmidler og varme.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 614-96-0
Molekylær formel C9H9N
Molekylvægt (g/mol) 131.178
MDL nummer MFCD00005680
InChI nøgle YPKBCLZFIYBSHK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylindole, 1h-indole, 5-methyl, 5-methylindol, indole, 5-methyl, 5-methyl indole, unii-kt52363ri5, 5-methyl-indole, indole, 2, pubchem7238
PubChem CID 11978
IUPAC navn 5-methyl-lH-indol
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylindole
Smeltepunkt 58°C to 61°C
Kogepunkt 100°C (3 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 2228
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 131.18
Procent renhed 99%