Få mere at vide
5-Methylindole, 99%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10432401 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10432401 1 g Glass bottle 1g
1 options
Artikelnummer. 10432401 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206850010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylindole
Navn note 99%
CAS 614-96-0
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 58°C to 61°C
Farve White to Beige
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glass bottle
Molekylær formel C9H9N
MDL nummer MFCD00005680
Mængde 1 g
Beilstein 20, 317
Synonym 5-methylindole, 1h-indole, 5-methyl, 5-methylindol, indole, 5-methyl, 5-methyl indole, unii-kt52363ri5, 5-methyl-indole, indole, 2, pubchem7238
InChI nøgle YPKBCLZFIYBSHK-UHFFFAOYSA-N
SMIL CC1=CC2=C(C=C1)NC=C2
IUPAC navn 5-methyl-1H-indole
Molekylvægt (g/mol) 131.178
PubChem CID 11978
Formel vægt 131.18
Procent renhed ≥98.5%
Fysisk form Crystalline Solid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5-Methylindole
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.