Få mere at vide
5-Methylindol-2-carboxylsyre, 99%
Artikelnummer. 11383966
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383966 1 g 1g
11393966 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383966 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L17145.03
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-10-2026
CAS: 10241-97-1 | C10H9NO2 | 175,19 g/mol
5-Methylindol-2-carboxylsyre er en forbindelse, der anvendes i syntesen af Pin1-hæmmere som potentielle antitumormidler. reaktant til fremstilling af Pin1-hæmmere som potentielle antitumormidler reaktant til fremstilling af humane non-imidazol-histamin-H4-receptorantagonister
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 5-
Methylindol-2-carboxylsyre er en forbindelse, der anvendes til syntese af Pin1-hæmmere som potentielle
antitumormidler.
reaktant til fremstilling af Pin1 -
hæmmere som potentielle antitumormidler. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10241-97-1
Molekylær formel C10H9NO2
Molekylvægt (g/mol) 175.19
MDL nummer MFCD00047166
InChI nøgle DAITVOCMWPNFTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylindole-2-carboxylic acid, 5-methyl-2-indolecarboxylic acid, chembl23328, 1h-indole-2-carboxylic acid, 5-methyl, acmc-1bxae, 5-me-ica, daitvocmwpnftl-uhfffaoysa, 5-methyl indole-2-carboxylic acid, 1h-indole-2-carboxylicacid, 5-methyl, #
PubChem CID 259188
IUPAC navn 5-methyl-lH-indol-2-carboxylsyre
SMIL CC1=CC=C2NC(=CC2=C1)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylindole-2-carboxylic acid
Smeltepunkt ∽235°C (decomposition)
Mængde 1 g
Beilstein 144055
Opløselighedsinformation Soluble in ethanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formel vægt 175.19
Procent renhed 99%