Få mere at vide
5-Methylimidazol-4-carboxaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489027
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11489027 5 g 5g
11479027 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489027 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20608.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 68282-53-1 | Molekylær formel: C5H6N2O | Molekylvægt: 110,12 g/mol
4-Methyl-5-imidazolcarboxaldehyd er egnet til brug i syntese af 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylidenamino]-propan-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylidenamino]propan (BIP), {acetatoaqua[[(4-methylimidazol-5-yl)methylen]histamin]-kobber(II)} perchlorat, Schiff-base kondenserer med tris(2-aminoethyl)amin (tren) eller tris(3-aminopropyl)amin (trpn). Det bruges også i syntesen af imidazolatbaseret metal organisk ramme (MOF) membran, 3,11-bis(4-imidazolylmethyl)-7-methyl-3,7,11,17-tetraazabicyclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-trien, en 4-imidazolyl-derivat af en 14-leddet tetraazamakrocyklus samt Cu(II) otte og seks koordinatforbindelser.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Applikationer
4-Methyl-5-imidazolcarboxaldehyd er egnet til brug i syntese af 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylidenamino]-propan-2-ol (BIPO), 1,3-bis[(4-methyl-5-imidazol-1-yl)ethylidenamino]propan (BIP), {acetatoaqua[[(4-methylimidazol-5-yl)methylen]histamin]-kobber(II)} perchlorat, Schiff-base kondenserer med tris(2-aminoethyl)amin (tren) eller tris(3-aminopropyl)amin (trpn). Det bruges også i syntesen af imidazolatbaseret metal organisk ramme (MOF) membran, 3,11-bis(4-imidazolylmethyl)-7-methyl-3,7,11,17-tetraazabicyclo[11.3.1]hepta-deca-1(17),13,15-trien, en 4-imidazolyl-derivat af en 14-leddet tetraazamakrocyklus samt Cu(II) otte og seks koordinatforbindelser.
Opløselighed
Opløselig i vand, (23 g/L) (25 °C).
Bemærk
Luftfølsom. Opbevar den væk fra oxiderende stoffer og luft. Hold beholderen tæt lukket og placer den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68282-53-1
Molekylær formel C5H6N2O
Molekylvægt (g/mol) 110.12
MDL nummer MFCD00173728
InChI nøgle KMWCSNCNHSEXIF-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methyl-1h-imidazole-5-carbaldehyde, 5-methylimidazole-4-carboxaldehyde, 4-methylimidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl-5-imidazolecarboxaldehyde, 5-methyl-3h-imidazole-4-carbaldehyde, 4-methylimidazole-5-carbaldehyde, 1h-imidazole-4-carboxaldehyde, 5-methyl, 1h-imidazole-5-carboxaldehyde, 4-methyl, pubchem23016, acmc-1b6zs
PubChem CID 2795887
IUPAC navn 5-methyl-lH-imidazol-4-carbaldehyd
SMIL CC1=C(C=O)N=CN1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylimidazole-4-carboxaldehyde
Smeltepunkt 166 °C til 170 °C
Mængde 5 g
Følsomhed Luftfølsom
Opløselighedsinformation Opløselig i vand, (23 g/L) (25 °C).
Formel vægt 110.12
Procent renhed 99%