Få mere at vide
5-methylhexansyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11489316
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489316 50 g 50g
11479316 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11489316 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19012.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 628-46-6 | C7H14O2 | 130.19 g/mol
Ionudelukkende kromatografiske separationer af C1-C6 alifatiske carboxylsyrer på en sulfoneret styren-divinylbenzen co-polymer harpikssøjle, højfølsom konduktimetrisk detektion opnås med 5-methylhexansyre som eluent.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Ionudelukkende kromatografiske separationer af C1-C6
alifatiske carboxylsyrer på en sulfoneret styren-divinylbenzen co-polymer harpikssøjle, højfølsom konduktimetrisk detektion opnås med 5-methylhexansyre som eluent.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 628-46-6
Molekylær formel C7H14O2
Molekylvægt (g/mol) 130.19
MDL nummer MFCD00036494
InChI nøgle MHPUGCYGQWGLJL-UHFFFAOYSA-N
Synonym isoheptanoic acid, isoenanthic acid, 5-methylcaproic acid, isoamylacetic acid, hexanoic acid, 5-methyl, isovenanthic acid, 5-methylhexylic acid, 5-methyl-hexanoic acid, 5-methyl hexanoic acid, unii-n1ak4x34c2
PubChem CID 12344
IUPAC navn 5-methylhexansyre
SMIL CC(C)CCCC(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylhexanoic acid
Tæthed 0.91
Kogepunkt 216°C
Flammepunkt 102°C (216°F)
Lugt Rancid
Brydningsindeks 1.422
Mængde 50 g
FN nummer UN3265
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 130.19
Procent renhed 98%