Få mere at vide
5-Methylfuran-3(2H)-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylfuran-3(2H)-one |
| CAS | 3511-32-8 |
| Molekylær formel | C5 H6 O2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | 5-Methylfuran-3(2H)-one |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-5(6)3-7-4/h2H,3H2,1H3 |
| SMIL | CC1=CC(=O)CO1 |
| IUPAC navn | 5-methylfuran-3-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 98.1 |
| Formel vægt | 98.037 |