Få mere at vide
5-Methylfuran-2-carboxylic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylfuran-2-carboxylic Acid |
| CAS | 1917-15-3 |
| Molekylær formel | C6 H6 O3 |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8) |
| SMIL | Cc1oc(cc1)C(=O)O |
| IUPAC navn | 5-methylfuran-2-carboxylic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 126.11 |
| Formel vægt | 126.032 |