missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-Methylfuran-2-carboxylic Acid, TRC

Artikelnummer. 30471142
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30471142 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30471142 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3057385G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methylfuran-2-carboxylic Acid
CAS 1917-15-3
Molekylær formel C6 H6 O3
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C6H6O3/c1-4-2-3-5(9-4)6(7)8/h2-3H,1H3,(H,7,8)
SMIL Cc1oc(cc1)C(=O)O
IUPAC navn 5-methylfuran-2-carboxylic acid
Molekylvægt (g/mol) 126.11
Formel vægt 126.032
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.