Få mere at vide
5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester, 97%
Artikelnummer. 15474057
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15474057 1 g 1g
15484057 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15474057 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31282.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 338998-93-9 | C11H17BO3 | 208.06 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 338998-93-9
Molekylær formel C11H17BO3
Molekylvægt (g/mol) 208.06
MDL nummer MFCD03094689
InChI nøgle FNPZFZKLYGWKLH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-methylfuran-2-yl-1,3,2-dioxaborolane, 5-methylfuran-2-boronic acid pinacol ester, 2-methylfurane-5-boronic acid pinacol ester, 2-methylfuran-5-boronic acid pinacol ester, 2-methyl-furyl-5-pinacolato boron, 5-methyl-2-furanboronic acid pinacol ester, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-methyl-2-furyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-methyl-2-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxoborolan-2-yl furan, 4,4,5,5-tetramethyl-2-5-methyl-2-furanyl-1,3,2-dioxaborolane, 5-methylfuran-2-yl boronic acid pinacol ester
PubChem CID 2736881
IUPAC navn 4,4,5,5-tetramethyl-2-(5-methylfuran-2-yl)-1,3,2-dioxaborolan
SMIL CC1=CC=C(O1)B1OC(C)(C)C(C)(C)O1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylfuran-2-boronic acid pinacol ester
Tæthed 1.023
Mængde 1 g
Formel vægt 208.06
Procent renhed 97%