Få mere at vide
5-Methylfuran-2(3H)-one, TRC
Artikelnummer. 30478641
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30478641 1 g
1 options
Artikelnummer. 30478641 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM3054451G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylfuran-2(3H)-one
CAS 591-12-8
Molekylær formel C5 H6 O2
Mængde 1 g
Synonym 2,3-Dihydro-5-methylfuran-2-one, 2-Oxo-5-methyl-2,3-dihydrofuran, 4-Hydroxy-3-pentenoic Acid gamma-Lactone, 4-Hydroxypent-3-enoic Acid Lactone, 4-Methyl-2(3H)-furanone, 5-Methyl-2,3-dihydro-2-furanone, 5-Methylfuran-2(3H)-one, NSC 654, Pent-3-en-4-olide, delta2-Angelica Lactone, alpha-Angelica Lactone, beta,gamma-Angelica Lactone, gamma-Angelica Lactone
InChI formel InChI=1S/C5H6O2/c1-4-2-3-5(6)7-4/h2H,3H2,1H3
SMIL CC1=CCC(=O)O1
IUPAC navn 5-methyl-3H-furan-2-one
Molekylvægt (g/mol) 98.1
Formel vægt 98.0368