Få mere at vide
5-Methylcytosin, 97%
Beskrivelse
5-Methylcytosin bruges som en markør til at beskytte DNA mod at blive skåret af native methyleringsfølsomme restriktionsenzymer. Det anvendes også til fremstilling af 4-amino-5-hydroxy-5-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-imidazol-1-carbaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylcytosine |
| Mængde | 500 mg |
| Merck Index | 14,6050 |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand. |
| Formel vægt | 125.13 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Krystallinsk |