Få mere at vide
5-Methylcytosine, 97%
Artikelnummer. 11345827
Skift visning
Mængde:
100 mg
500 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11345827 100 mg 100mg
11355827 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345827 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 043492.MC
Request Bulk or Custom Format
CAS: 554-01-8 | C5H7N3O | 125.13 g/mol
5-Methylcytosin bruges som en markør til at beskytte DNA mod at blive skåret af native methyleringsfølsomme restriktionsenzymer. Det anvendes også til fremstilling af 4-amino-5-hydroxy-5-methyl-2-oxo-2,5-dihydro-imidazol-1-carbaldehyd.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 554-01-8
Molekylær formel C5H7N3O
Molekylvægt (g/mol) 125.13
MDL nummer MFCD00233537
InChI nøgle LRSASMSXMSNRBT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylcytosine, cytosine, 5-methyl, 2 1h-pyrimidinone, 4-amino-5-methyl, 5-methylcytosine van, 5 methylcytosine, 5-methyl-cytosine, unii-6r795cqt4h, 4-amino-5-methyl-2-pyrimidinol, 4-amino-5-methylpyrimidin-2 1h-one, cytosine, 5-methyl-van
PubChem CID 65040
ChEBI CHEBI:27551
IUPAC navn 6-amino-5-methyl-lH-pyrimidin-2-on
SMIL CC1=C(N)NC(=O)N=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylcytosine
Mængde 100 mg
Merck Index 14,6050
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 125.13
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk