Få mere at vide
5-methylcytosin (~90%), TRC
Artikelnummer. 30482720
Skift visning
Mængde:
10 g
Artikelnummer. Mængde
30482720 10 g
1 options
Artikelnummer. 30482720 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM29487310G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylcytosine
CAS 554-01-8
Molekylær formel C5H7N3O
Mængde 10 g
Synonym 2(1H)-Pyrimidinone, 6-amino-5-methyl-, 2(1H)-Pyrimidinone, 4-amino-5-methyl- (9CI), Cytosine, 5-methyl- (6CI,8CI), 6-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, 4-Amino-2-hydroxy-5-methylpyrimidine, 4-Amino-5-methyl-2(1H)-pyrimidinone, 5-Methylcytosine, NSC 137776
InChI formel InChI=1S/C5H7N3O/c1-3-2-7-5(9)8-4(3)6/h2H,1H3,(H3,6,7,8,9)
SMIL CC1=CNC(=O)N=C1N
IUPAC navn 4-amino-5-methyl-1H-pyrimidin-2-one
Molekylvægt (g/mol) 125.13
Formel vægt 125.0589