missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

5-methylcytidin, TRC

Artikelnummer. 30482454
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30482454 100 mg
30465921 5 g
30479637 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30482454 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCM294850100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 2140-61-6
Molekylær formel C10 H15 N3 O5
Molekylvægt (g/mol) 257.24
Synonym 4-Amino-5-methyl-1-β-D-ribofuranosylpyrimidin-2(1H)-one, 5-Methylcytidine, Cytarabine Imp. G (EP)
IUPAC navn 4-amino-1-[(2R,3R,4S,5R)-3,4-dihydroxy-5-(hydroxymethyl)oxolan-2-yl]-5-methylpyrimidin-2-one
SMIL CC1=CN([C@@H]2O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H]2O)C(=O)N=C1N

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 5-Methylcytidine
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1
Formel vægt 257.1012
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.