Få mere at vide
5-Methylcytidine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylcytidine |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C10H15N3O5/c1-4-2-13(10(17)12-8(4)11)9-7(16)6(15)5(3-14)18-9/h2,5-7,9,14-16H,3H2,1H3,(H2,11,12,17)/t5-,6-,7-,9-/m1/s1 |
| Formel vægt | 257.1012 |