Få mere at vide
MedChemExpress 5-Methylcytidine
Tekniske data
Tekniske data
| Molekylvægt (g/mol) | 257.24 g/mol |
| Produkttype | Natural Products |
| Indhold og opbevaring | -20°C, protect from light, stored under nitrogen∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (protect from light, stored under nitrogen) |
| Forsendelsestilstand | Room temperature |
| Renhed | 97.0% |
| Mængde | 50 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 130 mg/mL (505.36 mM∣Need ultrasonic) |
| Til brug med (applikation) | Metabolism-protein/nucleotide metabolism |
| CAS | 2140-61-6 |