Få mere at vide
5-methylcyclohexan-1,3-dion, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11422348
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11422348 1 g 1g
11432348 5 g 5g
11442348 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11422348 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A15280.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4341-24-6 | C7H10O2 | 126.155 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4341-24-6
Molekylær formel C7H10O2
Molekylvægt (g/mol) 126.155
MDL nummer MFCD00010379
InChI nøgle DMIIMPQQPXUKOO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 458095
IUPAC navn 5-methylcyclohexan-1,3-dion
SMIL CC1CC(=O)CC(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylcyclohexane-1,3-dione
Smeltepunkt 126°C to 130°C
Mængde 1 g
Beilstein 1099692
Synonym 5-methyl-1,3-cyclohexanedione, 1,3-cyclohexanedione, 5-methyl, 5-methyl-cyclohexane-1,3-dione, pubchem14279, acmc-1aftb, 5-methylcyclohexane dione, 1,3-dioxo-5-methylcyclohexane, 1,3-cyclohexanedione,5-methyl, 5-methyl cyclohexane-1,3-dione
Formel vægt 126.16
Procent renhed 98%