Få mere at vide
5-Methylcyclohex-2-en-1-one, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylcyclohex-2-en-1-one |
| CAS | 7214-50-8 |
| Molekylær formel | C7H10O |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 5-Methyl-2-cyclohexen-1-one, 5-Methyl-2-cyclohexene-1-one, 5-Methyl-2-cyclohexenone |
| InChI formel | InChI=1S/C7H10O/c1-6-3-2-4-7(8)5-6/h2,4,6H,3,5H2,1H3 |
| SMIL | CC1CC=CC(=O)C1 |
| IUPAC navn | 5-methylcyclohex-2-en-1-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 110.16 |
| Formel vægt | 110.0732 |