missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
5-Methylcotinine-d3, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 5-Methylcotinine-d3 |
| CAS | 1217003-12-7 |
| Molekylær formel | C11H11D3N2O |
| Mængde | 1 mg |
| Synonym | 5-Methylcotinine D3 |
| InChI formel | InChI=1S/C11H14N2O/c1-8-5-9(7-12-6-8)10-3-4-11(14)13(10)2/h5-7,10H,3-4H2,1-2H3/t10-/m1/s1/i2D3 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])N1[C@H](CCC1=O)c2cncc(C)c2 |
| IUPAC navn | (5R)-5-(5-methylpyridin-3-yl)-1-(trideuteriomethyl)pyrrolidin-2-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 193.26 |
| Formel vægt | 193.1294 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?