Få mere at vide
5-Methylbenzoxazole, 99%
Artikelnummer. 11445177
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11445177 25 g 25g
11425177 1 g 1g
11435177 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445177 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22596.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 10531-78-9 | C8H7NO | 133.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 10531-78-9
Molekylær formel C8H7NO
Molekylvægt (g/mol) 133.15
MDL nummer MFCD00216938
InChI nøgle UBIAVBGIRDRQLD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylbenzoxazole, 5-methylbenzo d oxazole, 5-methylbenzooxazole, 5-methyl-benzoxazole, pubchem8638, acmc-1bprw, 5-methylbenzo d oxazole;5-methylbenzo d oxazole
PubChem CID 2724970
IUPAC navn 5-methyl-1,3-benzoxazole
SMIL CC1=CC=C2OC=NC2=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 5-Methylbenzoxazole
Smeltepunkt 41°C to 44°C
Mængde 25 g
Formel vægt 133.15
Procent renhed 99%